Learn More
Chlorhydrate d'hexédrone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexedrone Hydrochloride |
| CAS | 2748622-94-6 |
| Formule moléculaire | C13H19NO . HCl |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2-(Methylamino)-1-phenyl-1-hexanone Hydrochloride, beta-Propylmethcathinone Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-3-4-10-12(14-2)13(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12,14H,3-4,10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | O=C(C(NC)CCCC)C1=CC=CC=C1.Cl |
| Nom IUPAC | Chlorhydrate de 2-(méthylamino)-1-phénylHexan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.76 |
| Poids de la formule | 241.13 |