Learn More
Hexestrol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473579 1 g 1g
15483579 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473579 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60889.03
Œstrogènes non-stéroïdiens de synthèse
Nonsteroidal synthetic estrogen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-16-2
Formule moléculaire C18H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.37
Numéro MDL MFCD00068996
Clé InChI PBBGSZCBWVPOOL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme hexestrol, meso-hexestrol, hexoestrol, hexanoestrol, hexestrofen, mesohexestrol, erythrohexestrol, estra-plex, cycloestrol, estrifar
CID PubChem 192197
SMILES CCC(C(CC)C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexestrol
Point de fusion 186°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 3209460
Merck Index 14,4701
Nom IUPAC 4-[4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol
Poids de la formule 270.37
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre