Learn More
Hexestrol, TRC
Code produit 30401848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30401848 1 g
30393597 500 mg
30389132 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30401848 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2953001G
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-16-2
Formule moléculaire C18 H22 O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.37
Synonyme Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis-, (R*,S*)-, Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di-, meso- (8CI), Cycloestrol, Erythrohexestrol, Estrifar, Estronal, Extra-Plex, Hexanoestrol, Hexestrofen, Hexestrol, Hexoestrol, Hexron, Hormoestrol, Mesohexestrol, NSC 9894, Sinestrol, Synestrol, Synoestrol, Synthovo, Syntrogene, meso-3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-Hexestrol, Phenol, 4,4'-[(1R,2S)-1,2-diethyl-1,2-ethanediyl]bis-, rel-
Nom IUPAC 4-[4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol
SMILES CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexestrol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
Poids de la formule 270.162
Pourcentage de pureté >95%