Learn More
Hexetidine, MedChemExpress
Code produit 16442299
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16442299 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16442299 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0996
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
MedChemExpress Hexetidine is an orally active antiseptic with broad antibacterial and antifungal activity. Hexetidine give important potential for treatment of oral infections.
Hexetidine is an orally active antiseptic with broad antibacterial and antifungal activity. Hexetidine give important potential for treatment of oral infections.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexetidine
Forme physique Liquid
CAS 141-94-6
Couleur Colorless
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H45N3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme NSC-17764
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (294.46 mM)
SMILES NC1(C)CN(CC(CC)CCCC)CN(CC(CC)CCCC)C1
Poids moléculaire (g/mol) 339.6
Poids de la formule 339.6
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research