Learn More
Hexétidine, mélange de stéréoisomères, 97 %
Code produit 11319475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319475 25 g 25g
11309475 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18699.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-94-6
Formule moléculaire C21H45N3
Poids moléculaire (g/mol) 339.612
Numéro MDL MFCD00010428
Clé InChI DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexetidine, oraldene, hexoral, glypesin, hextril, elsix, collu hextril, sterilate, sterisil, triocil
CID PubChem 3607
Nom IUPAC 1,3-bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-1,3-diazinan-5-amine
SMILES CCCCC(CC)CN1CC(CN(C1)CC(CC)CCCC)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexetidine
Note relative au nom mixture of stereoisomers
Densité 0.889
Point d’ébullition 160°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.4645
Quantité 25 g
Beilstein 161071
Merck Index 14,4703
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 339.61
Pourcentage de pureté 97%