Learn More
Hexétidine, mélange de stéréoisomères, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexetidine |
| CAS | 141-94-6 |
| Formule moléculaire | C21 H45 N3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1 |
| Nom IUPAC | 1,3-bis(2-etilhexil)-5-metil-1,3-diazinan-5-amina |
| Poids moléculaire (g/mol) | 339.6 |
| Poids de la formule | 339.3613 |