Learn More
Hexétidine, mélange de stéréoisomères, TRC
Code produit 30405364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405364 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405364 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH925013500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexetidine
CAS 141-94-6
Formule moléculaire C21 H45 N3
Quantité 500 mg
Synonyme Hexetidine, 1,3-bis(2-ethylhexyl)]-5-methylhexahydropyrimidin-5-amine
Formule InChI InChI=1S/C21H45N3/c1-6-10-12-19(8-3)14-23-16-21(5,22)17-24(18-23)15-20(9-4)13-11-7-2/h19-20H,6-18,22H2,1-5H3
SMILES CCCCC(CC)CN1CN(CC(CC)CCCC)CC(C)(N)C1
Nom IUPAC 1,3-bis(2-etilhexil)-5-metil-1,3-diazinan-5-amina
Poids moléculaire (g/mol) 339.6
Poids de la formule 339.3613