Learn More
Hexobendine Dihydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexobendine Dihydrochloride |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C30H44N2O10.2ClH/c1-31(11-9-15-41-29(33)21-17-23(35-3)27(39-7)24(18-21)36-4)13-14-32(2)12-10-16-42-30(34)22-19-25(37-5)28(40-8)26(20-22)38-6;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;2*1H |
| Poids de la formule | 664.253 |