Learn More
Abcam Kit d’évaluation de l’activité de l’hexokinase (fluorométrique)
Code produit 32120065 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32120065 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32120065 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab211103100Test
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Mesurer l’activité de l’Hexokinase 1 dans les extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’analyse d’activité de l’hexokinase AB211103. Sensibilité = 2 μU. Cité dans 2 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Mesurer l’activité de l’Hexokinase 1 dans les extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’analyse d’activité de l’hexokinase AB211103. Sensibilité = 2 μU. Cité dans 2 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests