Learn More
Acétate d’hexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10593691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
Code produit. 10593691
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-92-7 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-92-7
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Clé InChI AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural
CID PubChem 8908
ChEBI CHEBI:87510
Nom IUPAC Acétate d’hexyle
SMILES CCCCCCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexyl acetate
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -80.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8710g/mL
Point d’ébullition 168.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2C6H13
Indice de réfraction 1.4070 to 1.4110
Quantité 25 mL
Beilstein 02,132
Gravité spécifique 0.871
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.