Learn More
Hexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 ml
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10368340 5 mL Flacon en verre -
10688504 100 ml Flacon en verre 100mL
10318440 500 mL Flacon en verre 500mL
10207123 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10368340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204720050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.70€
    22.65€ / 5mL
    Économisez 2.05€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 111-26-2 | C6H15N | 101.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-26-2
Formule moléculaire C6H15N
Poids moléculaire (g/mol) 101.19
Numéro MDL MFCD00008240
Clé InChI BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine
CID PubChem 8102
ChEBI CHEBI:5712
Nom IUPAC hexane-1-amine
SMILES CCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexylamine
Note relative au nom 99%
Point de fusion -19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 130.0°C
Point d’éclair 27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5NH2
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 5 mL
Beilstein 04, 188
Fieser 07,170
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14g/L (20°C).
Viscosité 0.83 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.