Learn More
Hexylene glycol, MedChemExpress
Code produit. 16468496
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Code produit. 16468496
Marque: Medchem Express HYB0903
MedChemExpress Hexylene glycol is a small molecular weight surfactant, widely used as an industrial coating solvent, does not cause adverse health or environmental effects.
Hexylene glycol is a small molecular weight surfactant, widely used as an industrial coating solvent, does not cause adverse health or environmental effects.
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexylene glycol
Forme physique Liquid
CAS 107-41-5
Couleur Colorless
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H14O2
Synonyme 2-Methyl-2,4-pentanediol MPD
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (846.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (846.24 mM)
SMILES CC(O)(C)CC(O)C
Poids moléculaire (g/mol) 118.17
Poids de la formule 118.17
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.