Learn More
Bromure d’hexylmagnésium, solution 0,8 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10724385 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10724385 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
10714385 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10724385 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427768000
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3761-92-0 | Molecular Formula: C6H13BrMg | Molecular Weight: 189.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3761-92-0 , 109-99-9
Formule moléculaire C6H13BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 189.38
Numéro MDL MFCD00000046
Clé InChI SFXUWNMDTWQSHE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hexylmagnesium bromide, magnesium, bromohexyl, n-hexylmagnesium bromide, n-hexmgbr, hexyl magnesium bromide, n-hexyl magnesium bromide, hexylmagnesium bromide solution, sfxuwnmdtwqshe-uhfffaoysa-m, hexylmagnesium bromide solution, 2.0 m in diethyl ether, grignard reagent
CID PubChem 4184939
Nom IUPAC bromo(hexyl)magnesium
SMILES CCCCCC[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexylmagnesium bromide
Note relative au nom 0.8M solution in THF
Couleur Marron
Densité 0.9800g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3(CH2)5MgBr
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 189.39
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement