Learn More
Erlab Filtre HF4 Voc pour Halo P01
Description
- Filtre pour votre purificateur d'air Halo 35 C
- Type de filtre : Chemplus
- Dimensions : 756 x 404 x 50 mm
- Quantité/Ensemble : 1
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Hotte filtrante |
| Type de produit | Carbon Filter |