Learn More
LNI Swissgas HG 2U PRO 100
Code produit 17882219 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
17882219 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17882219 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6920.16.010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9465.00€
    8967.20€ / 1 pièces
    Économisez 497.80€
    5% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Générateur d'hydrogène ultra-pur.
  • Accessoires
Spécification
Tension 100/115/220/230 V
Type Générateur de gaz vecteur hydrogène