Learn More
LNI Swissgas HG 2U PRO 350
Code produit 17852329 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
17852329 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17852329 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6920.16.035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12235.00€
    11592.35€ / 1 pièces
    Économisez 642.65€
    5% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Générateur d'hydrogène ultra-pur.
  • Accessoires
Specifications
Tension 100/115/220/230 V
Type Générateur de gaz vecteur hydrogène