Learn More
LNI Swissgas HG BASIC 500
Code produit 17802149 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
17802149 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17802149 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6920.10.050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10090.00€
    9555.84€ / 1 pièces
    Économisez 534.16€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Générateur d'hydrogène.
  • Accessoires
Spécification
Tension 100/115/220/230 V
Type Générateur de gaz combustible hydrogène