Learn More
LNI Swissgas HGA 2U PRO 600
Code produit 17832239 Tous les produits LNI Swissgas Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
17832239 100/115/220/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17832239 Fournisseur LNI Swissgas Code fournisseur 6920.17.060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17220.00€
    16315.66€ / 1 pièces
    Économisez 904.34€
    5% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Générateur d'hydrogène ultra-pur.
  • Accessoires
Specifications
Tension 100/115/220/230 V
Type Générateur de gaz vecteur hydrogène