Description
- Lecteurs robustes pour la collecte de données dans des environnements industriels difficiles
- Conception ergonomique pour une utilisation prolongée, indice de protection IP65 et entièrement testée contre les chutes.
- Lisibilité RFID idéale pour une multitude d'étiquettes RFID
- Portée de lecture étendue grâce à l'utilisation d'une antenne dipôle
- Remplacement à chaud de la batterie : remplacez une batterie vide par une batterie entièrement chargée en quelques secondes.
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 212 mm |
| Hauteur (impériale) | 8,3 in |
| Largeur (métrique) | 83 mm |
| Largeur (impériale) | 3,3 in |
| Profondeur (métrique) | 133 mm |
| Profondeur (impériale) | 5,2 in |
| Poids (métrique) | 0.515 kg |
| Poids (impériale) | 18,17 onzas. |
| Certifications/Conformité | ISO 18000-63 (classe EPC 1Gen2v2) |
| À utiliser avec (application) | Etiquetado RFID, Seguimiento de Activos, Marcado de Almacenes, Etiquetado de Temperatura, Alimentos y Bebidas, Etiquetado de Inspección, Identificación de Seguridad |
| Afficher plus |