Learn More
Brady™ Lecteur RFID ACD portable HH83 pour codes-barres UHF/NFC
Code produit 17845275 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Appareil portatif
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17845275 Appareil portatif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17845275 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 310380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00€
    2443.72€ / 1 pièces
    Économisez 201.28€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les lecteurs RFID ACD HH83 constituent un choix idéal pour la lecture RFID. Brady™ Solutions SmartID. Idéaux pour la lecture quotidienne de puces RFID, les modèles HH83 permettent aux utilisateurs de capter une large gamme de signaux RFID et offrent une expérience utilisateur conviviale.
  • Lecteurs robustes pour la collecte de données dans des environnements industriels difficiles
  • Conception ergonomique pour une utilisation prolongée, indice de protection IP65 et entièrement testée contre les chutes.
  • Lisibilité RFID idéale pour une multitude d'étiquettes RFID
  • Portée de lecture étendue grâce à l'utilisation d'une antenne dipôle
  • Remplacement à chaud de la batterie : remplacez une batterie vide par une batterie entièrement chargée en quelques secondes.
Spécification
Hauteur (métrique) 212 mm
Hauteur (impériale) 8,3 in
Largeur (métrique) 83 mm
Largeur (impériale) 3,3 in
Profondeur (métrique) 133 mm
Profondeur (impériale) 5,2 in
Poids (métrique) 0.515 kg
Poids (impériale) 18,17 onzas.
Certifications/Conformité ISO 18000-63 (classe EPC 1Gen2v2)
À utiliser avec (application) Etiquetado RFID, Seguimiento de Activos, Marcado de Almacenes, Etiquetado de Temperatura, Alimentos y Bebidas, Etiquetado de Inspección, Identificación de Seguridad
Vision du champ ≤15 metros
Humidité 10 a 95% (sin condensación)
Comprend Dispositivo portátil, batería reemplazable (preinstalada), correa para la muñeca, tarjeta de seguridad y regulaciones
Garantie 2 ans
Type de logiciel Android 10
Vitesse ≤1 000 marques/sec.
Quantité 1 lecteur
Type Brady Lector HH83 UHF ACD 2Dimg UE
Type de connexion Appareil portatif
Mémoire pour les données 2 GB de mémoire, 16 GB de mémoire, emplacement MicroSD pour cartes SDXC
Type d’affichage Gorilla Glass 3, pantalla táctil a color
Alimentation électrique 100/240 V à 50/60 Hz
Résolution 1280 x 720
Alternate Part Number B-HH83-UHF-UE