Learn More
Brady™ Lecteur RFID portable HH85 avec poignée pistolet pour codes-barres UHF/NFC
Code produit 17805275 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Appareil portatif
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17805275 Appareil portatif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17805275 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 310383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00€
    2884.94€ / 1 pièces
    Économisez 235.06€
    7% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les lecteurs RFID ACD HH85 constituent un choix idéal pour la lecture RFID. Brady™ Solutions SmartID. Le modèle HH85 est une version robuste du lecteur, dotée d'une poignée pistolet et d'une batterie longue durée, conçue pour la collecte de données dans des environnements industriels difficiles.
  • Conception ergonomique pour une utilisation prolongée
  • Indice de protection IP65 et entièrement testé contre les chutes
  • Lisibilité RFID idéale pour une multitude d'étiquettes RFID
  • Portée de lecture étendue grâce à l'utilisation d'une antenne dipôle
  • Remplacement à chaud de la batterie : remplacez une batterie vide par une batterie entièrement chargée en quelques secondes.
Spécification
Hauteur (métrique) 214 mm
Hauteur (impériale) 8,4 in
Largeur (métrique) 87 mm
Largeur (impériale) 3,4 in
Profondeur (métrique) 135 mm
Profondeur (impériale) 5,3 in
Poids (métrique) 0.642 kg
Poids (impériale) 22,65 onzas.
Certifications/Conformité ISO 18000-63 (classe EPC 1Gen2v2)
À utiliser avec (application) Etiquetado RFID, Seguimiento de Activos, Marcado de Almacenes, Etiquetado de Temperatura, Alimentos y Bebidas, Etiquetado de Inspección, Identificación de Seguridad
Vision du champ ≤15 metros
Humidité 10 a 95% (sin condensación)
Comprend Dispositivo portátil, batería reemplazable (preinstalada), correa para la muñeca, tarjeta de seguridad y regulaciones
Garantie 2 ans
Type de logiciel Android 10
Vitesse ≤1 000 marques/sec.
Quantité 1 lecteur
Type Brady Lector HH85 UHF ACD 2Dimg UE
Type de connexion Appareil portatif
Mémoire pour les données 2 GB de mémoire, 16 GB de mémoire, emplacement MicroSD pour cartes SDXC
Type d’affichage Gorilla Glass 3, pantalla táctil a color
Alimentation électrique 100/240 V à 50/60 Hz
Résolution 1280 x 720
Alternate Part Number B-HH85-UHF-UE