Learn More
Cole-Parmer™ Incubateur d'hybridation série HI-200
Code produit 11573859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Ambiant +10° jusqu'à 100 °C
Ambiant +10° jusqu'à 80 °C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
11573859 Ambiant +10° jusqu'à 80 °C 1 pièce
12803386 Ambiant +10° jusqu'à 100 °C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11573859 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3945504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4955.00€
    4604.79€ / 1 pièces
    Économisez 350.21€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez et récupérez des volumes aussi faibles que 5 mL, assurant ainsi la préservation d'échantillons précieux grâce à l'incubateur d'hybridation de la série HI-200.
  • Vitesse de rotation de 0 à 20 tr/min et vitesse de balancement jusqu'à 60 tr/min.
  • Le boîtier de protection radiologique et la conception du tube anti-goutte minimisent les risques pour l'utilisateur.
  • Avec une excellente stabilité de ± Avec une °température de 0,1 °C à l'intérieur des tubes, ces incubateurs d'hybridation sont parfaits pour les applications d'hybridation nucléique telles que les transferts Northern, Southern et Western.
  • Chaque incubateur est équipé de deux agitateurs : —un agitateur rotatif avec une vitesse de rotation de 0 à 20 tr/min et un agitateur à plateforme avec une vitesse de basculement allant jusqu'à 60 oscillations/minute.
  • Un bac récupérateur de gouttes amovible facilite le nettoyage.
  • Les pieds réglables permettent une mise à niveau rapide et facile sur les surfaces irrégulières.
Specifications
Capacité 16 mini-tubes ou 4 grands tubes
Plage de températures (métrique) Ambiant +10° jusqu'à 80 °C
Type Incubateur d'hybridation
Comprend sans tube
Modèle HB-3D
Vitesse 0,5 à 20 tr/min
Uniformité de la température <±1,0 °C
Largeur (impériale) 14 in
Largeur (métrique) 355 mm
Poids (impériale) 33.1 lb.
Poids (métrique) 15 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz, 750 W
Tension 230 V
Puissance 750 W
Fréquence 50 à 60 Hz