Learn More
Applied Biosystems™ Formamide Hi-Di™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
Description
Le formamide fortement déminéralisé (Hi-Di) permet de remettre les échantillons en suspension avant de procéder à une injection électrocinétique dans des systèmes d’électrophorèse capillaire.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Hi-Di™ |
| Formule moléculaire | CH3NO |
| Numéro MDL | MFCD00007941 |
| Clé InChI | ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC=O |
| Nom IUPAC | formamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 45.04 |
Usage exclusivement réservé à la recherche