Learn More
Applied Biosystems™ Formamide Hi-Di™, série 3500 Dx
Code produit 16230771 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5mL bottle
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16230771 5mL bottle 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16230771 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4404307
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Hi-Di Formamide est un formamide hautement désionisé, formulé avec un stabilisant, destiné à être utilisé comme solvant d'injection sur les analyseurs génétiques Applied Biosystems série 3500 Dx. Ce formamide hautement désionisé est utilisé pour remettre en suspension les échantillons avant injection électrocinétique dans les systèmes d'électrophorèse capillaire et convient à toutes les applications.
Hi-Di Formamide Dx is a highly de-ionized formamide, formulated with a stabilizer, for use as an injection solvent on Applied Biosystems Dx genetic analyzers. This highly deionized formamide is used to resuspend samples before electrokinetic injection in capillary electrophoresis systems. It is provided in a 5-mL bottle format to minimize freeze-thaw cycles.
Fourni dans un format de bouteille de 5 mL pour minimiser les cycles de congélation-dégel.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Formamide Hi-Di
Quantité 5mL bottle
Forme physique Liquide
Gamme de produits High-Di
Pour diagnostic in vitro