Learn More
Applied Biosystems™ Hi-Di™ Formamide Dx (4 x 5 mL)
Code produit 15988826 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 5 ml
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15988826 4 x 5 ml 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15988826 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4440752
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
Quatre tubes de 5 ml
Ce produit est destiné au diagnostic in vitro sur les analyseurs génétiques de la série 3500 Dx et n’est pas validé.
Hi-Di Formamide Dx is a highly deionized formamide, formulated with a stabilizer, for use as an injection solvent for all applications on Applied Biosystems Dx genetic analyzers.
This product is intended for in-vitro diagnostic use on Applied Biosystems Dx genetic analyzers and is not validated for use with other systems or applications. Applied Biosystems Dx genetic analyzers are to be used by trained operators in the analysis of human DNA for the detection of fluorescently labeled DNA nucleotides by capillary electrophoresis. Refer to the appropriate Applied Biosystems Dx genetic analyzer user guide for further details.
Note: Applied Biosystems Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in specific European countries only. Not for use in the USA.
Le formamide Hi-Di™ est un formamide hautement déionisé, formulé avec un stabilisateur, pour une utilisation prête comme solvant d’injection pour toutes les applications sur les analyseurs génétiques de la série Dx 3500 Applied Biosystems.
Order Info
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage 15 à –25°C
Description Formamide Hi-Di™, 4°x°5 ml,stockage entre –15 et –25°C, pour analyseurs génétiques 3500°Dx/3500XL (CE-IVD)
À utiliser avec (équipement) Analyseurs génétiques (CE-IVD) 3500°DX°/3500XL
À utiliser avec (application) Séquençage de Sanger
Comprend Quatre tubes de 5 ml
Gamme de produits Hi-Di
Type de produit Formamide
Quantité 4 x 5 ml
Volume d’échantillon 4 x 5 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche
Product Title
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.