Learn More
Leica Microsystems Objectif Hi-Plan
Code produit 11965018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
100X / 1,25
10X / 0,22
40X / 0,65
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
11965018 100X / 1,25 1 pièce
11945018 10X / 0,22 1 pièce
11955018 40X / 0,65 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11965018 Fournisseur Leica Microsystems Code fournisseur 11506238
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le Leica Le DM1000 est l'instrument idéal pour les laboratoires de biologie, de médecine et d'analyses cliniques. L’instrument peut être configuré pour répondre à des exigences spécifiques en choisissant parmi une sélection de tubes d’observation, de modules ergonomiques, d’objectifs et de commandes réglables. Veuillez noter qu’un système complet comprend l’unité de microscope principale, un tube d’observation et l’équipement de contraste de phase ou de champ lumineux. Les ajustements de fluorescence nécessitent également de commander l’ajustement de contraste de phase ou de champ lumineux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 100X / 1,25