Learn More
FTM Technologies™ Hotte filtrante portative HI1P
Code produit 11798054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
50 à 430 m3/h
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit
11798054 50 à 430 m3/h
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11798054 Fournisseur FTM Technologies™ Code fournisseur HI1P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2367.35€
    1272.25€ / 1 pièces
    Économisez 1095.10€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Protège le visage contre les risques d’inhalation et d’éclaboussures de matières dangereuses. Les hottes filtrantes portatives FTM Technologies™ HI1P disposent d’une visière éclairée et réglable en hauteur.
  • Facile à déplacer
  • Visière inclinée translucide
  • Boîtier en polypropylène, moteur sans balais
  • Utilisée comme hotte de recirculation (sans conduit) ou avec un filtre de sortie / préfiltres externe
Spécification
Dimensions (L x l x H) 350 x 500 x 470 mm
Débit 50 à 430 m3/h
Tension 230 V
Poids (métrique) 6 kg
Fréquence 50 Hz