Learn More
FTM Technologies™ Hotte filtrante portative HI3P
Code produit 11788004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
50 à 450 m3/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11788004 50 à 450 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11788004 Fournisseur FTM Technologies™ Code fournisseur HI3P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1325.00€
    1080.76€ / 1 pièces
    Économisez 244.24€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre une protection et une sécurité supérieures dans une unité compacte et portative. Les hottes filtrantes portatives FTM Technologies™ HI3P disposent d’un éclairage intégré pour la visibilité.
  • Les applications incluent la manipulation de produits, le soudage, l’application de solvants, etc.
  • Peut être utilisée comme hotte filtrante à recirculation (sans conduit) (filtration au charbon actif ou filtre anti-poussière) ou avec une sortie externe (sortie externe et conduit d’échappement)
Spécification
Dimensions (L x l x H) 350 x 200 x 430 mm
Débit 50 à 450 m3/h
Tension 230 V
Poids (métrique) 6 kg
Fréquence 50 Hz