Learn More
FTM Technologies™ Cabines d’extraction HI5VP
Code produit 11758054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
50 à 450 m3/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11758054 50 à 450 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11758054 Fournisseur FTM Technologies™ Code fournisseur HI5VP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4440.00€
    3371.02€ / 1 pièces
    Économisez 1068.98€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisées pour les besoins de filtration où un espace canalisé est nécessaire. Les cabines d’extraction HI5VP FTM Technologies™ sont en forme moulée et incassable d’une épaisseur de 6 mm.
  • Avant de la cabine entièrement ouvert
  • Les applications incluent la manipulation chimique, l’atomisation, la pulvérisation et le vernissage
  • Conviennent également au nettoyage des solvants, des cuves ou des machines produisant une grande quantité de vapeurs
  • Peuvent être utilisées pour le recyclage ou filtration sans conduit avec un filtre au charbon actif ou anti-poussière
  • Peuvent également être utilisées avec une évacuation externe (filtre pour évacuation plus conduit d’échappement)
Spécification
Dimensions (L x l x H) 800 x 700 x 700 mm
Débit 50 à 450 m3/h
Tension 230 V
Poids (métrique) 33 kg
Fréquence 50 Hz