Learn More
FTM Technologies™ Mini hotte filtrante sans conduit modèle HI8F
Code produit 11718064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
230 m3/h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11718064 230 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11718064 Fournisseur FTM Technologies™ Code fournisseur HI8F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    918.00€
    424.44€ / 1 pièces
    Économisez 493.56€
    53% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La mini-hotte filtrante sans conduit FTM Technologies™ HI8F convient à une filtration de la fumée à plus petite échelle.
  • Mini-hotte à débit constant.
  • Filtration au charbon actif.
  • Filtre anti-poussière.
  • Les préfiltres prolongent la durée de vie du filtre principal.
  • Fonctionne simplement en étant placée le long de la source de fumée.
  • Peut également être montée sur un bras articulé.
  • Très facilement mobile grâce à son faible poids (2,8 kg).
  • Exemples d’applications :
    • Traitement des solvants
    • Fumée
    • Application de colles
    • Petites particules de poussière, odeurs ou petites vapeurs, etc.
Spécification
Type de produit Hotte filtrante
Dimensions (L x l x H) 240 x 300 x 200 mm
Débit 230 m3/h
Comprend Filtration au charbon actif, filtre anti-poussière
Consommation électrique 85 W
Tension 230 V
Poids (métrique) 2,8 kg
Fréquence 50 Hz