Learn More
FTM Technologies™ Hotte filtrante au plafond
Código de producto. 11718044
Cambiar vista
Click to view available options
Débit:
50 à 450 m3/h
Tamaño de la unidad:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Débit Tamaño de la unidad
11718044 50 à 450 m3/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11718044 Proveedor FTM Technologies™ N.º de proveedor HI9P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2002.77€
    1600.94€ / 1 pièces
    Économisez 401.83€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dédiée à la capture de vapeurs légères et de solvants provenant de la station de travail. FTM Technologies™ Les hottes à extraction suspendues libèrent complètement l'espace de travail sur les paillasses du laboratoire.
  • Visière en PVC translucide
  • Soutenue par 4 chaînes de suspension
  • Peut être réglée pour la filtration ou la décharge vers l’extérieur
  • Placez-les au-dessus des stations de travail émettant des vapeurs lourdes ou au-dessus des plateaux et des machines de nettoyage, des bains de soudure, des machines et bien plus encore
Especificaciones
Dimensions (L x l x H) 720 x 640 x 300 mm
Débit 50 à 450 m3/h
Tension 230 V
Poids (métrique) 8 kg
Fréquence 50 Hz
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.