Description
Hibernate-A Medium is a specialized CO2-independent nutrient medium designed for the maintenance and preservation of neural cells, tissues, and slices. Optimized for adult and postnatal neural samples, this medium supports neurons in ambient carbon dioxide conditions for up to 48 hours. This feature provides researchers with enhanced flexibility and control during experiments and transportation. Hibernate-A Medium allows you to run bench-top live cell experiments, such as microscopy, flow cytometry, and other physiology studies.
Le milieu Hibernate permet de maintenir les neurones à des niveaux de CO2 ambiants jusqu’à 48 heures. Ceci donne aux scientifiques plus de confort et de contrôle lors de l’exécution d’expériences avec des cellules vivantes sur la paillasse, telles que les études de microscopie, de cytométrie en flux et d’autres études physiologiques. Le milieu Hibernate permet également la conservation des tissus cérébraux viables avant traitement, et ce pendant un mois maximum, avec réfrigération et maintenance des coupes de tissus.
Le milieu Hibernate peut être associé aux suppléments B-27 pour produire un milieu complet.
Pour d’autres applications, nous fournissons des formulations alternatives du milieu Hibernate et des suppléments B-27.
Pour les protocoles établis utilisant le milieu Hibernate, consultez notre manuel Gibco Neurobiology Protocol Handbook.
Specifications
Specifications
| Type de cellule | Cellules neurales |
| Classification | Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu pour culture cellulaire |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Avec additifs | Rouge de phénol |
| Gamme de produits | Hibernate |
| Quantité | 500 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Show More |