Learn More
Gibco™ Milieu Hibernate™-E
Code produit 10315538 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10315538 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10315538 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1247601
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu Hibernate™-E
Le milieu Hibernate est un milieu de nutriments indépendant du CO2 et destiné à la maintenance des cellules, des tissus et des coupes de tissus neuraux. Le milieu Hibernate-E est optimisé pour les cellules embryonnaires ou les tissus dans les niveaux ambiants de dioxyde de carbone.
Le milieu Hibernate permet de maintenir les neurones à des niveaux de CO2 ambiants jusqu’à 48 heures. Ceci donne aux scientifiques plus de confort et de contrôle lors de l’exécution d’expériences avec des cellules vivantes sur la paillasse, telles que les études de microscopie, de cytométrie en flux et d’autres études physiologiques. Le milieu Hibernate permet également la conservation des tissus cérébraux viables avant traitement, et ce pendant un mois maximum, avec réfrigération et maintenance des coupes de tissus.
Le milieu Hibernate peut être associé aux suppléments B-27 pour produire un milieu complet.
Pour d’autres applications, nous fournissons des formulations alternatives du milieu Hibernate et des suppléments B-27.
Pour les protocoles établis utilisant le milieu Hibernate, consultez notre manuel Gibco Neurobiology Protocol Handbook.
Consultez les publications relatives aux produits de neurobiologie Gibco sur notre site Gibco CellCite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules souches neurales
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieux de culture pour cellules souches
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Avec additifs Rouge de phénol
Gamme de produits Hibernate
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Testé pour Cytotoxicité, endotoxine, stérilité, pH, osmolalité
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères