Learn More
Sel de bromhydrate d'higénamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Higenamine Hydrobromide Salt |
| CAS | 63604-85-3 |
| Formule moléculaire | C16H18BrNO3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, (+/-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,7-isoquinolinediol Hydrobromide, (+/-)-O-demethyl-Coclaurine Hydrobromide, (RS)-Norcoclaurine Hydrobromide, (+/-)-Demethylcoclaurine Hydrobromide, (+/-)-Norcoclaurine Hydrobromide, (+/-)-O-Demethylcoclaurine Hydrobromide, dl-Demethylcoclaurine Hydrobromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H17NO3.BrH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H |
| SMILES | OC(C=C1)=CC=C1CC2NCCC3=CC(O)=C(O)C=C32.Br |
| Nom IUPAC | 1-[(4-hidroxifenil)metil]-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-6,7-diol;bromhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 352.22 |
| Poids de la formule | 351.047 |