Learn More
Chlorhydrate d’higénamine, TRC
Code produit 30134193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134193 5 g 5g
30003313 250 mg 250mg
30004402 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134193 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH3258185G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11041-94-4
Formule moléculaire C16 H17 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 307.77
Synonyme 1-(4-Hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol Hydrochloride
Nom IUPAC 1-[(4-hydroxyphényl)méthyl]-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-6,7-diol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Higenamine Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H17NO3.ClH/c18-12-3-1-10(2-4-12)7-14-13-9-16(20)15(19)8-11(13)5-6-17-14;/h1-4,8-9,14,17-20H,5-7H2;1H
Poids de la formule 307.0975
Pourcentage de pureté >95%