Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester à haute adhérence pour identification générale
Code produit 17930730 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 x 1 in
12,70 x 50,80 mm (l x H)
2 x 1 in
Conditionnement:
140 pièces
480 pièces
80 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17930730 0,5 x 1 in 480 pièces
17910730 12,70 x 50,80 mm (l x H) 80 pièces
17940730 2 x 1 in 140 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17930730 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.15€
    82.78€ / 480 pièces
    Économisez 10.37€
    11% de réduction
En stock
Les surfaces rugueuses, brillantes et irrégulières ne font pas le poids face à ToughBond™ Matériau d'étiquette en polyester ultra agressif (B-483). Imprimez presque partout avec un format compact Brady™ Étiqueteuse portable.
  • Idéal pour l'identification et le marquage général des surfaces en plastique lisses et revêtues de poudre.
  • Résistant à l'abrasion, aux températures extrêmes et aux solvants tels que le carburant, l'huile et l'eau
  • Fabriqué avec un adhésif permanent à base de caoutchouc qui adhère fermement aux métaux texturés plats et aux plastiques lisses.
Spécification
Certifications/Conformité Homologué UL ; accepté CSA ; conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Permanent Caoutchouc
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs ; Étiquetage par code-barres ; Étiquetage des composants et équipements ; Étiquetage des données et des télécommunications ; Étiquetage électrique ; Identification générale ; Étiquetage d’inventaire et d’inspection
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 480
Plage de températures (impériale) -40 °F à 248 °F
Plage de températures (métrique) -40 °C à 120 °C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 0,5 x 1 in
Longueur (impériale) 0,5 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12.70 mm
Alternate Part Number M4-47-483