Learn More
Corning™ Microplaque en copolymère d’oléfine cyclique à base haute
Code produit 15843885 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
15843885 Blanc 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15843885 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 4372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00€
    1184.43€ / 50 pièces
    Économisez 85.57€
    6% de réduction
Expédition estimée: 01-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Fonds des puits surélevés pour une plus grande sensibilité. La microplaque en copolymère d’oléfine cyclique à base haute possède une excellente plage dynamique de signaux.
Corning Les microplaques 1536 puits sont nos microplaques à la plus haute densité disponibles pour le criblage à haut débit. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
  • 127 μ épaisseur du film en m
  • Microplaques à fond noir / transparent ou blanc / transparent, à 536 puits, à base basse
  • À code-barres
  • Code-barres personnalisés disponibles pour la compatibilité avec le système Kalypsys et avec les systèmes UHTS
  • Faible autofluorescence
  • Grande résistance chimique, notamment au DMSO et à l’alcool
  • Stabilité mécanique élevée
  • Optimisation pour la planéité et l’uniformité
  • Faible biréfringence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Array 32 x 48
Type de liaison Non traitée
Couleur Blanc
Matériau Copolymère de cyclooléfine
Nbre de puits 1536
Volume (métrique) de travail Jusqu’à 8 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond plat (puits en F)
Nbre par carton 50/carton
Nb par paquet 10/boîte
Quantité 50/carton