Learn More
Corning™ Microplaque en copolymère d’oléfine cyclique à base haute
Tous les produits Corning Produits
Description
Corning Les microplaques 1536 puits sont nos microplaques à la plus haute densité disponibles pour le criblage à haut débit. Les microplaques sont conformes aux normes en matière de dimensions et de faible encombrement. Ces microplaques sont proposées en PS noir et blanc solide, avec des fonds ronds ou plats, ainsi qu’en format avec fond noir transparent.
- 127 μ épaisseur du film en m
- Microplaques à fond noir / transparent ou blanc / transparent, à 536 puits, à base basse
- À code-barres
- Code-barres personnalisés disponibles pour la compatibilité avec le système Kalypsys et avec les systèmes UHTS
- Faible autofluorescence
- Grande résistance chimique, notamment au DMSO et à l’alcool
- Stabilité mécanique élevée
- Optimisation pour la planéité et l’uniformité
- Faible biréfringence
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 32 x 48 |
| Conditionnement | Boîtes intérieures de 10 |
| Type de liaison | Non traitée |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Copolymère de cyclooléfine |
| Volume (métrique) du puits | 12,5 μl |
| Nbre de puits | 1536 |
| Afficher plus |