Learn More
Taylor Wharton™ Réfrigérateur haute capacité
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Cryoconservateur HC grande capacité
- Stocker jusqu'à 1260 cryotubes dans moins de 35L d'azote
- Stockage en cryocannes ou gobelets
- Pour paillettes et cryotubes
- Col large et canisters grands diamètres
- Les cryoconservateurs 76810, 76812, 76813 et 76814 peuvent être équipés d'une alarme niveau bas, visuelle et sonore, se déclenchant lorsqu'il ne reste que 25% du volume nominal d'azote liquide
- Cryoconservateur HC
- Inclus avec 6 canisters diamètre 94mm, hauteur 279mm Capacité 1260 cryotubes 1,2 ou 2mL sur cryocanne ou 9900 paillettes 0,5mL
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 478 mm, 119 mm (neck) |
| Modèle | VHC 35 |
| Taux d’évaporation statique | 0.27 L/24 hr. |
| Autonomie statique | 130 jours |
| Capacité (métrique) | 35 L |
| Capacité | Stocke jusqu'à (1 260) flacons de 1,2 ml (9 900) pailles de 1/2 cc, 9900 x 0.5 cc Straws |
| Hauteur (impériale) extérieure | 26,8 in |
| Hauteur (métrique) extérieure | 681 mm |
| Poids (impériale) | 39 lb. |
| Poids (métrique) | 17.7 kg |