Learn More
Applied Biosystems™ Kit RNA-to-cDNA™ haute capacité
Code produit 16271891
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
500 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
16271891 500 réactions 500 réactions
10704217 50 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16271891 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4388950
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Mélange enzymatique de 1 x 500 ul (protéine inhibitrice de MuLV et d’ARNase) (20X), mélange tampon RT de 5 x 1 ml (2X) (comprend les dNTP, les octamères aléatoires et l’oligo dT-16)
Le kit RNA-to-cDNA haute capacité Life Technologies est un kit de transcription inverse rationalisé conçu pour des performances optimales avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan, le Master Mix Power SYBR Green pour PCR et d’autres enzymes pour PCR.
Caractéristiques :
  • Rapide : temps de réaction bref (généralement 30 à 60 min)
  • Pratique : flux de travail facile avec peu d’étapes de pipetage
  • Fiable : transcription inverse des cibles abondantes et limitées
  • Flexible : protocole optimisé en 2 étapes permettant d’obtenir de multiples réactions de PCR à partir d’une seule réaction de transcription inverse
  • Rationalisez votre synthèse d’ADNc tout en assurant une sensibilité de détection
  • Les composants du kit à deux tubes fonctionnent en synergie pour fournir une transcription inverse sensible et spécifique sur une vaste gamme de quantités servant de modèles.
  • L’amplification d’une série de dilution de l’étalon de référence pour concentration d’ARN fait preuve d’une transcription inverse et d’une efficacité de PCR exceptionnelle sur 11 ordres de grandeur.
  • Cette vaste plage dynamique permet à un ensemble de conditions de réaction de détecter les transcriptions de gènes très actifs ainsi que de ceux faiblement exprimés.
  • La formulation à deux tubes réduit le temps de réaction et nécessite moins d’étapes de pipetage qu’avec le kit de transcription inverse d’ADNc haute capacité, tout en maintenant de hautes performances.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange enzymatique 20X (1 x 500 μl)
• Mélange de tampon RT 2X (5 x 1 ml)
Conserver entre –25°C et –15°C.
Le mélange de tampon RT 2X peut être conservé entre 2°C et 8°C jusqu’à 6 mois.
Format Kit
Vitesse de réaction 30 à 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 37°C
Quantité 500 réactions
Transcriptase inverse MultiScribe
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Real Time PCR (qPCR), RT-PCR
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 500 réactions
Format de réaction Composants prémélangés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 7 kb
Matériau de départ ARN