Includes
Kit à 50 réactions : 1 x 50 μl de mélange enzymatique 20X (protéine bloquant la MuLV et la RNase) ; 1 x 500 μl de mélange de tampons RT 2X (comprend les dNTP, les octamères aléatoires et l’oligo(dT)16)
Le kit RNA-to-cDNA haute capacité est un kit de transcription inverse rationalisé comprenant :
- Rapide : temps de réaction bref (généralement 30 à 60 min)
- Pratique : flux de travail facile avec peu d’étapes de pipetage (2 tubes)
- Fiable : transcription inverse des cibles abondantes et limitées
- Flexible : protocole optimisé en deux étapes permettant d’obtenir de multiples réactions de PCR à partir d’une seule réaction de transcription inverse
- Température de réaction optimale : 37°C
- Taille du produit final : 7 kb ou moins
Synthèse rationalisée d’ADNc tout en assurant une sensibilité de détection Les composants fonctionnent ensemble pour fournir une transcription inverse sensible et spécifique sur une vaste gamme de quantités de modèles. L’amplification d’une série de dilution de l’étalon de référence pour concentration d’ARN fait preuve d’une transcription inverse et d’une efficacité de PCR exceptionnelle sur onze ordres de grandeur. Cette vaste plage dynamique permet à un ensemble de conditions de réaction de détecter les transcriptions de gènes très actifs ainsi que de ceux faiblement exprimés. La formulation à deux tubes réduit le temps de réaction et nécessite moins d’étapes de pipetage qu’avec le kit haute capacité de transcription inverse d’ADNc, tout en maintenant de hautes performances.
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Mélange enzymatique 20X (1 x 50 μl) |
| Format | Kit |
| Vitesse de réaction | 30 à 60 min |
| Technique | Transcription inverse |
| Température de réaction optimale | 37°C |
| Quantité | 50 réactions |
| Transcriptase inverse | MultiScribe |
| Activité de la ribonucléase H | Oui |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR), RT-PCR |
| Afficher plus |