Learn More
Epredia™ Séchoir à section haute capacité, 230 V
Code produit 15543646 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15543646 240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15543646 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A84600050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4395.00€
    2497.30€ / 1 pièces
    Économisez 1897.70€
    43% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Fournir une capacité de séchage maximale pour les laboratoires à charge de travail élevée grâce au séchoir à section haute capacité Epredia™.
Caractéristiques
  • Faible encombrement
  • Finition de peinture antimicrobienne (ion argent) pour inhiber la croissance des bactéries
  • Disjoncteurs miniatures pour la sécurité
Système de chauffage
  • Le chauffage assisté par ventilateur réduit le temps de séchage des sections
  • Système de chauffage ultra-rapide pour un préchauffage rapide
  • Le contrôle numérique de la température garantit la précision de la chaleur dans la chambre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 240 V
Température max. (métrique) 85°C
Température min. (métrique) Temp. ambiante : 85°C (±1°C)°à 25 C