Learn More
IBA Lifesciences Résine haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™
Code produit 12856456 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
4 ml
20 ml
50 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1L
20mL
4mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12856456 4 ml 4mL
12866456 20 ml 20mL
12876456 50 ml 50mL
12896456 1 000 ml 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12856456 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21208002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La résine haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ est une suspension à 50 % pour purifier les protéines de fusion Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
  • La haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ est une agarose à 6 % associée à la variante de streptavidine Strep-Tactin™ et applicable à la purification des protéines de fusion Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
  • Par rapport à Strep-Tactin™ Superflow™, la haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ a une densité plus élevée de Strep-Tactin™ immobilisé, ce qui conduit à un rendement 3 à 5 fois plus élevé de protéines purifiées.
  • La suspension peut être utilisée pour conditionner des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
  • Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit de résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.  
Spécification
Quantité 4 ml
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Capacité de liaison Biotine : > Résine de 900 nmol/ml
Type de produit Suspension en résine haute capacité
Usage exclusivement réservé à la recherche.