Learn More
IBA Lifesciences Résine haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™
Tous les produits IBA Lifesciences ProduitsDescription
- La haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ est une agarose à 6 % associée à la variante de streptavidine Strep-Tactin™ et applicable à la purification des protéines de fusion Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
- Par rapport à Strep-Tactin™ Superflow™, la haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ a une densité plus élevée de Strep-Tactin™ immobilisé, ce qui conduit à un rendement 3 à 5 fois plus élevé de protéines purifiées.
- La suspension peut être utilisée pour conditionner des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
- Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit de résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 ml |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
| Capacité de liaison | Biotine : > Résine de 900 nmol/ml |
| Type de produit | Suspension en résine haute capacité |
Usage exclusivement réservé à la recherche.