Learn More
Cole Parmer Pompe à vide haute capacité, jauge/rég
Code produit 11755539 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
28,3 L/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11755539 28,3 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11755539 Fournisseur Cole Parmer Code fournisseur 0706142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00€
    767.94€ / 1 pièces
    Économisez 167.06€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Petite source silencieuse de vide ou de pression
  • Débit à l’air libre jusqu’à 2,2 pieds cubes (62,3 l/min)
  • Le moteur refroidi par ventilateur à bague de déphasage est équipé d’un disjoncteur thermique pour protéger votre système de pompe
  • Différents modèles de pompe ont des têtes en parallèle pour une capacité supérieure ou en série pour un vide plus important
  • Sélectionnez les pompes à vide avec ou sans jauges, régulateurs et valves
  • Fonctionne à sec
Spécification
Vide max. 24 Hg
Débit 28,3 L/min
Type de pompe Pompe à vide haute capacité
Applications Gamme de compresseurs d’air à membrane sans huile et pompes à vide Gast
Pression maximale 60 psi
Tension 220 V