Learn More
BRAND™ Atomiseurs en polyéthylène haute densité
Code produit 12005302 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12005302 400 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12005302 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 144180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.69€
    55.50€ / 5 pièces
    Économisez 6.19€
    10% de réduction
En stock
Variez la distribution en tournant la buse d’un jet fin à un jet important.
  • En PEHD
  • Blanc
  • Tournez la buse pour varier la distribution d’un jet fin à un jet important
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 400 ml
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Atomisation
Matériau PEHD