Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure en polyéthylène haute densité (PEHD)
Code produit 11750239 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne
11750239 16 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11750239 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9550116
Expédition estimée: 29-01-2027
Idéal pour un usage général en laboratoire et un usage industriel
  • Faible absorption de l’humidité.
  • Bonne résistance chimique et à la corrosion.
  • Excellente force de traction.
  • Autoclavables.
Spécification
Certifications/Conformité sans produits d’origine animale ; FDA ; 3A ; NSF-51 ; USP ; sans DEHP ; NSF-61 ; Pharmacopée européenne ; sans phtalate
Description Tubulure en polyéthylène haute densité (PEHD)
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Matériau Polyéthylène
Diamètre (métrique) externe 19,05 mm
Longueur totale (impériale) 100 pieds
Longueur totale (métrique) 30,5 m
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
Température min. de fonctionnement (impériale) -103°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -75deg;C
Quantité d’emballage 100 pi/boîte.
Méthode de stérilisation Autoclave
Couleur Translucide
Pression maximale 123 psi
Max. Operating Temperature (English) 151 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 66 °C