Learn More
Contec™ High Duster XF avec poignée
Code produit 30274784 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
24,25 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
30274784 24,25 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30274784 Fournisseur Contec™ Code fournisseur MGMP0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00€
    63.43€ / 1 pièces
    Économisez 14.57€
    18% de réduction
Expédition estimée: 18-01-2027
Le High Duster XF facilite le nettoyage des espaces difficiles d'accès lorsqu'il est associé à MicroGenesis Housses de protection hautes en microfibre. Le corps flexible de l'outil de dépoussiérage haute performance se plie pour épouser les contours de la surface et réduit la fatigue de l'opérateur.
  • Sa structure flexible permet d'atteindre des zones inaccessibles aux dépoussiéreurs classiques.
  • Réduit les risques de contamination croisée lorsqu'il est utilisé avec une housse de protection en microfibre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Outil à dépoussiérer
Inflammable Non
Longueur (impériale) 24,25 in
Longueur (métrique) 62 cm