Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condenseurs hautement efficaces avec quatre serpentins
Code produit 11596814
Modifier l'affichage
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
Cône et rodage NS 45/50
Rotule et rodage KF 50
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Numéro du joint conique standard Conditionnement
11596814 Rotule et rodage KF 50 1 pièce
10284481 Cône et rodage NS 45/50 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11596814 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05255050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00€
    1224.83€ / 1 pièces
    Économisez 710.17€
    36% de réduction
Expédition estimée: 17-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condenseurs hautement efficaces avec quatre serpentins de refroidissement
  • Surface de refroidissement : 2 350 cm²²
  • Longueur de la veste : 300 mm
  • Fabriqué en DURAN™ tubes
  • Unité d'emballage : 1 pièce
Spécification
Longueur (métrique) l’enveloppe 300 mm
Numéro du joint conique standard Rotule et rodage KF 50
Matériau Verre Duran