Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Bécher de forme haute
Code produit 10567671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
150 mL
800 ml
1 000 ml
3000 mL
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10567671 150 mL 10 pièces
10345691 50 ml 10 pièces
10121381 100 mL 10 pièces
10727711 800 ml 10 pièces
10672282 1 000 ml 10 pièces
10274291 3000 mL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10567671 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 07004043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.40€
    83.16€ / 10 pièces
    Économisez 45.24€
    35% de réduction
Expédition estimée: 06-10-2026
Bécher de forme haute
  • Conforme à la norme DIN 12331 / ISO 3819
  • Avec graduation
  • Avec bec verseur
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Diamètre (métrique) externe 54 mm
Capacité (métrique) 150 mL
Matériau Verre
Hauteur (métrique) 95 mm
Quantité 10
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 3819, DIN 12331